Learn More
Metil 4-oxotetrahidrotiofen-3-carboxilato, grado técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10752293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752293 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10531872 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10622885 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10752293 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00409EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 2689-68-1
Fórmula molecular C6H8O3S
Peso molecular (g/mol) 160.187
Clave InChI LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate
PubChem CID 98424
Nombre IUPAC metil 4-oxotiolano-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1CSCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.19
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico