Learn More
Clorhidrato de 4-oxopiperidina-3-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Oxopiperidine-3-carboxylate Hydrochloride |
| CAS | 71486-53-8 |
| Fórmula molecular | C7H11NO3 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, methyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), 3-Piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, methyl ester, hydrochloride (9CI), 3-(Methoxycarbonyl)-4-piperidone hydrochloride, 3-Methoxycarbonyl-4-oxopiperidinium chloride, Methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 4-Oxo-3-piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO3.ClH/c1-11-7(10)5-4-8-3-2-6(5)9;/h5,8H,2-4H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)C1CNCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 4-oxopiperidina-3-carboxilato de metilo; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 193.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0506 |