Learn More
Hidrocloruro de 4-oxopiperidina-3-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496440 5 g 5 g
11362399 1 g 1 g
11372399 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496440 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27318.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71486-53-8 | C7H12ClNO3 | 193.627 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71486-53-8
Fórmula molecular C7H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 193.627
Número MDL MFCD00012769
Clave InChI NMAACQILAGCQPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, methyl ester, hydrochloride, 3-methoxycarbonyl-4-oxopiperidinium chloride, methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate, chloride, 4-piperidine carboxylic acid methyl ketone 3-hydrochloride, pubchem12958, methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hcl
PubChem CID 2724028
Nombre IUPAC 4-oxopiperidina-3-carboxilato de metilo; clorhidrato
SMILES COC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Punto de fusión ∽175°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 4273241
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.63
Porcentaje de pureza 95%