Learn More
4-oxociclohexanocarboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Oxocyclohexanecarboxylate |
| CAS | 6297-22-9 |
| Fórmula molecular | C8H12O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-oxo-Cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanone, Methyl 4-Ketocyclohexanecarboxylate, Methyl cyclohexanone-4-carboxylate, NSC 17321 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CCC(=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-oxociclohexano-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 156.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0786 |