Learn More
4-oxobutanoato de metilo (~85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-oxobutanoate |
| CAS | 13865-19-5 |
| Fórmula molecular | C5H8O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCC=O |
| Nombre IUPAC | 4-oxobutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 116.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0473 |