Learn More
Metil-(4-nitrofeniletil)-(4-nitrofenoxietil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-(4-nitrophenylethyl)-(4-nitrophenoxyethyl)amine |
| CAS | 115287-37-1 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N3 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O5/c1-18(11-10-14-2-4-15(5-3-14)19(21)22)12-13-25-17-8-6-16(7-9-17)20(23)24/h2-9H,10-13H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCOc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])CCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-[2-(4-nitrofenoxi)etil]-2-(4-nitrofenil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 345.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.1325 |