Learn More
Metil-(4-nitrofeniletil)-4-(nitrofenoxietil)amina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-(4-nitrophenylethyl)-4-(nitrophenoxyethyl)amine-d4 |
| CAS | 1189869-42-8 |
| Fórmula molecular | C17H15D4N3O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-4-nitro-N-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl-d4-benzeneethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O5/c1-18(11-10-14-2-4-15(5-3-14)19(21)22)12-13-25-17-8-6-16(7-9-17)20(23)24/h2-9H,10-13H2,1H3/i12D2,13D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])N(C)CCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-N-metil-2-(4-nitrofenoxi)-N-[2-(4-nitrofenil)etil]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 349.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.1576 |