Learn More
4-nitrofenoxiacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Nitrophenoxyacetate |
| CAS | 19786-48-2 |
| Fórmula molecular | C9H9NO5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methyl 2-(4-Nitrophenoxy)acetate, Methyl p-Nitrophenoxyacetate, (4-Nitrophenoxy)acetic Acid Methyl Ester, (p-Nitrophenoxy)-acetic Acid Methyl Ester, (4-Nitrophenoxy)-acetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-9(11)6-15-8-4-2-7(3-5-8)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)COc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(4-nitrofenoxi)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 211.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0481 |