Learn More
4-nitrobenzoato de metilo, TRC
Código de producto. 30480032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480032 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30480032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM339643100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Nitrobenzoate
CAS 619-50-1
Fórmula molecular C8H7NO4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-Nitrobenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 181.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0375