Learn More
4-Nitrobenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499753 500 g 500 g
11489753 100 g 100 g
11409763 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499753 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12928.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 619-50-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
It is employed in the biochemical characterization of NfsA, the Escherichia coli major nitroreductase exhibiting a high amino acid sequence homology to Frp, a Vibrio harveyi flavin oxidoreductase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la caracterización bioquímica de la NfsA, la mayor nitrorreductasa de Escherichia coli que exhibe una alta homología de secuencia de aminoácidos a Frp, una flavina oxidorreductasa de Vibrio harveyi.
Solubilidad
La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-50-1
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00007350
Clave InChI YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, methyl ester, p-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-p-nitrobenzoate, methyl-4-nitrobenzoate, benzoic acid, p-nitro-, methyl ester, p-carbomethoxynitrobenzene, unii-nmn8cth864, nmn8cth864, 4-nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 12083
Nombre IUPAC 4-Nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-nitrobenzoate
Punto de fusión 95°C to 97°C
Cantidad 500 g
Beilstein 1912198
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99%