Learn More
4-(Metiltio)butirato de metilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393126
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393126 5 g 5 g
11303136 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11000.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53053-51-3
Fórmula molecular C6H12O2S
Peso molecular (g/mol) 148.22
Número MDL MFCD00009849
Clave InChI HQDLZISNHUMXEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-methylthio butyrate, methyl 4-methylthio butanoate, methyl 4-methylsulfanyl butanoate, butanoic acid, 4-methylthio-, methyl ester, fema no. 3412, methyl gamma-methylthio butyrate, methyl gamma-methylmercapto butyrate, acmc-20akgs, methyl-4-methylthio butanoat, methyl 4-methyl thio butyrate
PubChem CID 65425
Nombre IUPAC 4-metilsulfanilutanoato de metilo
SMILES COC(=O)CCCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(methylthio)butyrate
Densidad 1.036
Punto de ebullición 114°C to 115°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.466
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.23
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.