Learn More
Metil 4-(Metiltio)benzoato, TRC
Código de producto. 30483797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483797 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30483797 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3230151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(Methylthio)benzoate
CAS 3795-79-7
Fórmula molecular C9 H10 O2 S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-3-5-8(12-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(SC)cc1
Nombre IUPAC metil-4-metilsulfanilbenzoato
Peso molecular (g/mol) 182.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0402