Learn More
Metil 4-(Metiltio)benzoato, TRC
Código de producto. 30240899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240899 5 g 5 g
30240601 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3230155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3795-79-7
Fórmula molecular C9 H10 O2 S
Peso molecular (g/mol) 182.24
Nombre IUPAC metil-4-metilsulfanilbenzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(SC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(Methylthio)benzoate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-3-5-8(12-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0402