Learn More
4-(Metilsulfonilmetil)benzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317535 2 g 2 g
11327535 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05657.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 160446-22-0 | C10H12O4S | 228.262 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160446-22-0
Fórmula molecular C10H12O4S
Peso molecular (g/mol) 228.262
Número MDL MFCD00051693
Clave InChI XCKJFFWCTKJUKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-methylsulfonylmethyl benzoate, methyl 4-methanesulfonylmethyl benzoate, methyl 4-methylsulfonyl methyl benzoate, benzoic acid, 4-methylsulfonyl methyl-, methyl ester, acmc-20akgt, maybridge1_002811, methyl 4-methanesulphonylmethyl benzoate
PubChem CID 2804364
Nombre IUPAC 4-(metilsulfonilmetil)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(methylsulfonylmethyl)benzoate
Punto de fusión 164°C to 166°C
Cantidad 2 g
Beilstein 7810971
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.27
Porcentaje de pureza 98%