Learn More
4-Metilsalicilato de metilo, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412159 25 g 25 g
15402159 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64793.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4670-56-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4670-56-8
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00020130
Clave InChI UITFCFWKYAOJEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-methylsalicylate, methyl-4-methylsalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, methyl ester, 4-methylsalicylic acid methyl ester, methyl-4-methyl salicylate, methyl m-cresotate, 2-hydroxy-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-4-methyl-benzoate, 2-hydroxy-4-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl methylsalicylate
PubChem CID 78400
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4-metilbenzoato de metilo
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-methylsalicylate
Punto de fusión 27°C to 28°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.147 g/mL
Punto de ebullición 242°C (literature)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 25 g
Beilstein 2690247
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido de fusión baja