Learn More
Metil(4-metilnaftalena-1-ilmetil)amina, TRC
Código de producto. 30469139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469139 500 mg 500 miligramos
30469138 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30469139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM323185500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98978-50-8
Fórmula molecular C13H15N
Peso molecular (g/mol) 185.26
Sinónimo N,4-Dimethyl-1-naphthalenemethanamine
Nombre IUPAC N-metil-1-(4-metilnaftalena-1-il)metanamina
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(CNC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl(4-methylnaphthalen-1-ylmethyl)amine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N/c1-10-7-8-11(9-14-2)13-6-4-3-5-12(10)13/h3-8,14H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.1204