Learn More
4-metilbenzoato de metilo, Mikromol™
Descripción
4-metilbenzoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Methylbenzoate |
| CAS | 99-75-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 4-Methylbenzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H10 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, p-Toluic acid, methyl ester (6CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)toluene, 4-Methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methylbenzoate, Methyl 4-toluate, Methyl p-methylbenzoate, Methyl p-toluate, Methyl p-toluenecarboxylate, NSC 24761, p-(Methoxycarbonyl)toluene, p-Carbomethoxytoluene, Cladribine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | metil 4-metilbenzoato |
| Mostrar más |