Learn More
4-(Metilamino)benzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445533 25 g 25 g
11435533 5 g 5 g
11455533 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13460.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18358-63-9 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. (1,2 g/l) (25 °C). Insoluble en hexano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18358-63-9
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00017198
Clave InChI LLAMGYUWYUMHCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-methylamino benzoate, methyl 4 methylamino benzoate, benzoic acid, 4-methylamino-, methyl ester, acmc-209eks, methyl 4-methylaninobenzoate, 4-carbomethoxy-n-methylaniline, methyl 4-methylamino-benzoate, methyl-4-methylaminobenzoate, 4-methoxycarbonyl-n-methylaniline, 4-methylamino-benzoic acid methylester
PubChem CID 140375
Nombre IUPAC 4-(Metilamino)benzoato de metilo
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(methylamino)benzoate
Punto de fusión 92°C to 97°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2803327
Información de solubilidad It is slightly soluble in water. (1.2g/L) (25°C insoluble in hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%