Learn More
4-metil-3-oxotetrahidrotiofeno-2-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-methyl-3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate |
| CAS | 2689-70-5 |
| Fórmula molecular | C7 H10 O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O3S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h4,6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1SCC(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 4-metil-3-oxotiolano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 174.218 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.035 |