Learn More
4-metil-3-hidroxibenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Methyl-3-hydroxybenzoate |
| CAS | 3556-86-3 |
| Fórmula molecular | C9H10O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Hydroxy-4-methylbenzoate, NSC 604566 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(C)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | metil 3-hidroxi-4-metilbenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |