Learn More
4-metil-3-[[4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il]amino]benzoato de metilo, Mikromol™
Descripción
4-metil-3-[[4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il]amino]benzoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoate |
| CAS | 917392-54-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18H16N4O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methyl 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic Acid Ester, Benzoic acid, 4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, methyl ester, Methyl 4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate, Methyl 4-Methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate, Nilotinib methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N4O2/c1-12-5-6-13(17(23)24-2)10-16(12)22-18-20-9-7-15(21-18)14-4-3-8-19-11-14/h3-11H,1-2H3,(H,20,21,22) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(C)c(Nc2nccc(n2)c3cccnc3)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]benzoato de metilo |
| Mostrar más |