Learn More
4-Metil-3-[[(2RS)-2-[(1-metiletil)amino]propanoil]amino]tiofeno-2-carboxilato de metilo (isopropilarticaína), Mikromol™
Descripción
4-metil-3-[[(2RS)-2-[(1-metiletil)amino]propanoil]amino]tiofeno-2-carboxilato de metilo (isopropilarticaína)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropylarticaine |
| CAS | 1796888-45-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Isopropylarticaine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[[2-[(1-methylethyl)amino]-1-oxopropyl]amino]-, methyl ester, Methyl 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-[(1-methylethyl)amino]propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate, Articaine Hydrochloride Imp. E (EP), Isopropylarticaine, Articaine Related Compound E, Articaine Hydrochloride Impurity E, Articaine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O3S/c1-7(2)14-9(4)12(16)15-10-8(3)6-19-11(10)13(17)18-5/h6-7,9,14H,1-5H3,(H,15,16) |
| SMILES | COC(=O)c1scc(C)c1NC(=O)C(C)NC(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-metil-3-[2-(propan-2-ilamino)propanoilamino]tiofeno-2-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |