Learn More
Clorhidrato de 4-metil-2-propil-1H-benzimidazol-6-carboxilato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30049700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049700 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049700 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0939.190025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 4-metil-2-propil-1H-benzimidazol-6-carboxilato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride
CAS 1206680-19-4
Nombres de analitos o componentes Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylate hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O2.ClH/c1-4-5-11-14-10-7-9(13(16)17-3)6-8(2)12(10)15-11;/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15);1H
SMILES Cl.CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)C(=O)OC
Nombre IUPAC metil 7-metil-2-propil-3H-benzimidazol-5-carboxilato; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 268.7393
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0979 g/mol