Learn More
Metilo 4-metoxisalilato, TRC
Código de producto. 30482149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482149 50 g 50 g
30469215 100 g 100 g
30474282 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26551550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5446-02-6
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.17
Sinónimo 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, 2-Hydroxy-p-anisic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-4-methoxybenzoate, Methyl 4-Methoxy-2-hydroxybenzoate, NSC 17154
Nombre IUPAC metil 2-hidroxi-4-metoxibenzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(OC)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Methoxysalicylate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(8(10)5-6)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579