Learn More
Metil 4-metoxisalicilato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10046393 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10046393 50 g Frasco de vidrio 50 g
10285890 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10046393 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174270500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
CAS 5446-02-6
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00008424
Clave InChI ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Methyle2-hydroxy-4-methoxybenzoate
Nombre IUPAC metil 2-hidroxi-4-metoxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-methoxysalicylate
Punto de fusión 49°C to 53°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(OH)CO2CH3
Cantidad 50 g
Beilstein 10, 381
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación