Learn More
4-Metoxipiridina-2-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461769 25 g 25 g
15441769 1 g 1 g
15451769 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64519.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29681-43-4 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29681-43-4
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD00956223
Clave InChI OJDKENGKKYVJLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-methoxypicolinate, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylicacidmethylester, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, 4-methoxypicolinic acid methyl ester, 4-methoxypyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-methoxy-2-pyridinecarboxylate, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid metyl ester, pubchem11083, acmc-1b7sb
PubChem CID 1519345
Nombre IUPAC 4-metoxipiridina-2-carboxilato de metilo
SMILES COC1=CC(=NC=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 47°C to 50°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 25 g
Beilstein 473379
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido