Learn More
4-metoxipicolinato de metilo, TRC
Código de producto. 30483386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483386 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30483386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3384945G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Methoxypicolinate
CAS 29681-43-4
Fórmula molecular C8H9NO3
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Methoxypyridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(Methyloxy)-2-pyridinecarboxylate, Methyl 4-Methoxy-2-picolinate, Methyl 4-Methoxypicolinate, Methyl 4-Methoxypyridine-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-11-6-3-4-9-7(5-6)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(OC)ccn1
Nombre IUPAC 4-metoxipiridina-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 167.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582