Learn More
4-metoxifenilacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Methoxyphenylacetate |
| CAS | 23786-14-3 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-12-9-5-3-8(4-6-9)7-10(11)13-2/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-Metoxifenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |