Learn More
Metil 4-metoxifenilacetato, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499066 100 g 100 g
11489066 25 g 25 g
11409076 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17940.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23786-14-3 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23786-14-3
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00008454
Clave InChI ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-methoxyphenylacetate, methyl 2-4-methoxyphenyl acetate, methyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxyphenylacetic acid methyl ester, 4-methoxy-phenyl-acetic acid methyl ester, methyl 4-methoxybenzeneacetate, methyl p-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, methyl ester, acetic acid, p-methoxyphenyl-, methyl ester, methyl 2-p-methoxyphenyl acetate
PubChem CID 90266
Nombre IUPAC 2-(4-Metoxifenil)acetato de metilo
SMILES COC(=O)CC1=CC=C(OC)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 4-methoxyphenylacetate
Densidad 1.135
Punto de ebullición 157°C to 159°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.516
Cantidad 100 g
Beilstein 2209665
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Porcentaje de pureza ≥97%