Learn More
4-metoxiindol-2-carboxilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453767 250 mg 250 miligramos
11362889 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27743.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111258-23-2 | C11H11NO3 | 205.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111258-23-2
Fórmula molecular C11H11NO3
Peso molecular (g/mol) 205.21
Número MDL MFCD00134300
Clave InChI GLCZQTLCVLVFGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-methoxy-2-indolecarboxylate, 4-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-methoxyindole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, 4-methoxyindole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl-4-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester, methyl4-methoxy-2-indolecarboxylate, pubchem7250, acmc-1btz2
PubChem CID 688172
Nombre IUPAC 4-metoxi-1H-indol-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(OC)C=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-methoxyindole-2-carboxylate
Punto de fusión 140°C to 142°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza 99%