Learn More
Metil 4-Metoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30468187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468187 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30468187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32204510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Methoxybenzoate
CAS 121-98-2
Fórmula molecular C9 H10 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(OC)cc1
Nombre IUPAC 4-metoxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063