Learn More
4-metoxibenzoato de metilo, Mikromol™
Description
4-metoxibenzoato de metilo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Methoxybenzoate |
| CAS | 121-98-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 4-Methoxybenzoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl Salicylate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxibenzoato de metilo |
| Show More |