Learn More
4-metoxibenzoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 17939404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17939404 100 mg 100 miligramos
17967964 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17939404 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1063.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-metoxibenzoato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Methoxybenzoate
CAS 121-98-2
Nombres de analitos o componentes Methyl 4-Methoxybenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl Salicylate Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(OC)cc1
Nombre IUPAC 4-metoxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 166.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063 g/mol