Learn More
4-Metoxibenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-methoxybenzoate |
| Punto de fusión | 48°C to 51°C |
| Punto de ebullición | 244°C to 245°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Characteristic |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2208571 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.18 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |