Learn More
4-Metoxibenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434324 25 g 25 g
11444324 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434324 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12598.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 121-98-2 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-98-2
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00008437
Clave InChI DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl anisate, methyl p-anisate, methyl p-methoxybenzoate, 4-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, methyl 4-anisate, p-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid methyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 8499
ChEBI CHEBI:86903
Nombre IUPAC 4-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 4-methoxybenzoate
Punto de fusión 48°C to 51°C
Punto de ebullición 244°C to 245°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Beilstein 2208571
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 4-methoxybenzoate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-methoxybenzoate