Learn More
4-Metoxiacetoacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Methoxyacetoacetate |
| CAS | 41051-15-4 |
| Fórmula molecular | C35 H32 Cl N3 O3 S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 4-Methoxy-3-oxo-butyric Acid Methyl ester, 4-Methoxy-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, 4-Methoxyacetoacetic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Methoxy-3-oxobutanoate, Methyl 4-Methoxy-3-oxobutyrate, Methyl 4-Methoxyacetoacetate, Methyl gamma-Methoxyacetoacetate, gamma-Methoxyacetoacetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H32ClN3O3S/c1-34(2,3)32(41)42-23-24-14-13-21-28(36)30(24)38-31(40)29-22-37-33(43-29)39-35(25-15-7-4-8-16-25,26-17-9-5-10-18-26)27-19-11-6-12-20-27/h4-22H,23H2,1-3H3,(H,37,39)(H,38,40) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)OCc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(NC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)s2 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropanoato de [3-cloro-2-[[2-(tritilamino)-1,3-tiazol-5-carbonil]amino]fenil]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 610.165 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 609.185 |