Learn More
Metil 4-Mercaptobenzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Mercaptobenzoate |
| CAS | 6302-65-4 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-2-4-7(11)5-3-6/h2-5,11H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(S)cc1 |
| Nombre IUPAC | Metil 4-sulfanilbenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 168.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0245 |