Learn More
4-Yodosalicilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431040 25 g 25 g
11421040 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25438.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18179-39-0 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18179-39-0
Fórmula molecular C8H7IO3
Peso molecular (g/mol) 278.045
Número MDL MFCD06797864
Clave InChI WUFUURSWOJROKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-iodosalicylate, 2-hydroxy-4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-hydroxy-4-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodosalicylate, methyl 4-iodosalicyclate, acmc-1c81e, methyl2-hydroxy-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-2-hydroxybenzoate, methyl-2-hydroxy-4-iodo-benzoate
PubChem CID 11380407
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4-yodobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)I)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-iodosalicylate
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.05
Porcentaje de pureza 98%