Learn More
4-Yodosalicilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-iodosalicylate |
| Punto de fusión | 68°C to 72°C |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Light Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.05 |
| Porcentaje de pureza | 98% |