Learn More
Metil 4-yodobutirato, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10493074 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10493074 1 g Frasco de vidrio 1 g
10294614 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10493074 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426370010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14273-85-9 | C5H9IO2 | 228.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14273-85-9
Fórmula molecular C5H9IO2
Peso molecular (g/mol) 228.02
Número MDL MFCD00674066
Clave InChI NBCIIVXSBPDKOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-iodobutyrate, butanoic acid, 4-iodo-, methyl ester, butyric acid, 4-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobutyrate, acmc-1bwlv, methyl gamma-iodobutyrate, 4-iodobutyric acid methyl ester, butanoic acid, 4-iodo-,methyl ester
PubChem CID 547991
Nombre IUPAC metil 4-yodobutanoato
SMILES COC(=O)CCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-iodobutyrate
Nombre de nota Stabilized
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6890g/mL
Punto de ebullición 80°C to 83°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal I(CH2)3COOCH3
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.689
Estabilizante Copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.02
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido