Learn More
4-Yodobenzoato de metilo, 98 %
Código de producto. 11453947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453947 250 g 250 g
11433947 10 g 10 g
11443947 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19342.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 619-44-3 | C8H7IO2 | 262,046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-44-3
Fórmula molecular C8H7IO2
Número MDL MFCD00016353
Clave InChI DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
PubChem CID 69273
Nombre IUPAC 4-Yodobenzoato de metilo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-iodobenzoate
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 250 g
Sensibilidad Light sensitive
SMILES COC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Peso molecular (g/mol) 262.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación