Learn More
4-Todo-3-nitrobenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447226 5 g 5 g
11457226 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25544.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89976-27-2 | C8H6INO4 | 307.043 g/mol
Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 4-yodo-3-nitrobenzoato se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DCM 10mg/0,5 ml. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en oscuridad. Almacenar lejos de agentes oxidantes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89976-27-2
Fórmula molecular C8H6INO4
Peso molecular (g/mol) 307.043
Número MDL MFCD08064223
Clave InChI SCMBIQRYVKITCY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 297884
Nombre IUPAC 4yodo-3-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
Punto de fusión 101°C to 104°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 4-iodo-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-iodo-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-nitro-, methyl ester, methyl4-iodo-3-nitrobenzoate, acmc-20af7x, methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate, 4-iodo-3-nitro benzoic methyl ester, 3-nitro-4-iodobenzoic acid methyl ester, 4-iodo-3-nitro-benzoic acid methyl ester
Información de solubilidad Soluble in DCM 10mg/0.5mL. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.05
Porcentaje de pureza 99%