Learn More
4-Yodo-3-metilbenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451020 100 g 100 g
11431020 5 g 5 g
11441020 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451020 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25395.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5471-81-8 | C9H9IO2 | 276.073 g/mol
Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate is used in the synthesis of novel colchicine-derived nitrate esters as immunosuppressant agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodo-3-metilbenzoato de metilo se utiliza en la síntesis de nuevos ésteres de nitrato derivados de la colchicina como agentes inmunosupresores.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5471-81-8
Fórmula molecular C9H9IO2
Peso molecular (g/mol) 276.073
Número MDL MFCD02683863
Clave InChI HCSGWQGKCVQIRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 4-iodo-3-methyl-benzoate, 4-iodo-m-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-methyl-, methyl ester, methyl4-iodo-3-methylbenzoate, acmc-1anqa, methyl 4-iodo-m-toluate, methyl 3methyl-4-iodobenzoate, methyl 3-methyl-4-iodobenzoate, 4-iodo-m-toluic acid, methyl ester
PubChem CID 231757
Nombre IUPAC 4-yodo-3-metilbenzoato de metilo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
Punto de fusión 59°C to 62°C
Cantidad 100 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.07
Porcentaje de pureza 98%