Learn More
4-Yodo-2-metoxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453287 25 g 25 g
15443287 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25529.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 148490-97-5 | C9H9IO3 | 292.072 g/mol
Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Producto intermedio en síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de la luz y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148490-97-5
Fórmula molecular C9H9IO3
Peso molecular (g/mol) 292.072
Número MDL MFCD06797865
Clave InChI MCNOTXROWOGSGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid,4-iodo-2-methoxy-, methyl ester, 4-iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-iodo-2-methoxy-benzoic acid methyl ester, pubchem4974, acmc-20adk9, methyl4-iodo-2-methoxybenzoate, methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, 2-methoxy-4-iodo-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 22619468
Nombre IUPAC 4-yodo-2-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)I)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate
Punto de fusión 44°C to 46°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.07
Porcentaje de pureza ≥98%