Learn More
4-hidroxifenilacetato de metilo, TRC
Código de producto. 30464433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464433 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30464433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31292025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
CAS 14199-15-6
Fórmula molecular C9 H10 O3
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Hydroxy-benzeneacetic acid methyl ester, Acetic acid','(p-hydroxyphenyl)-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, 4-Hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl (p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 4-hydroxybenzeneacetate, p-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC metil 2-(4-hidroxifenil)acetato
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063