Learn More
4-hidroxifenilacetato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30051491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051491 25 mg 25 miligramos
30052482 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051491 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0013.140025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-hidroxifenilacetato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
CAS 14199-15-6
Nombres de analitos o componentes Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Hydroxy-benzeneacetic acid methyl ester, Acetic acid, (p-hydroxyphenyl)-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, 4-Hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl (p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 4-hydroxybenzeneacetate, p-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester, Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC metil 2-(4-hidroxifenil)acetato
Peso molecular (g/mol) 166.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063 g/mol