Learn More
Metil 4-hidroxifenilacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10762441 100 g Frasco de vidrio 100 g
10032650 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208551000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14199-15-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14199-15-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00002387
Clave InChI XGDZEDRBLVIUMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-hydroxyphenylacetate, methyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methl ester, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, methyl ester, p-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, 4-hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, 4-hydroxy-phenyl-acetic acid methyl ester
PubChem CID 518900
ChEBI CHEBI:68078
Nombre IUPAC metil 2-(4-hidroxifenil)acetato
SMILES COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxyphenylacetate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 55°C to 58°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 162°C to 163°C (5.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2CO2CH3
Cantidad 100 g
Beilstein 10, 191
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-hydroxyphenylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.