Learn More
4-Hidroxifenilacetato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490737 500 g 500 g
11470737 25 g 25 g
11480737 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22533.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14199-15-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14199-15-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00002387
Clave InChI XGDZEDRBLVIUMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-hydroxyphenylacetate, methyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methl ester, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, methyl ester, p-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, 4-hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, 4-hydroxy-phenyl-acetic acid methyl ester
PubChem CID 518900
ChEBI CHEBI:68078
Nombre IUPAC metil 2-(4-hidroxifenil)acetato
SMILES COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxyphenylacetate
Punto de fusión 55°C to 58°C
Punto de ebullición 163°C (5 mmHg)
Cantidad 500 g
Beilstein 2087538
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%