Learn More
4-(Hidroximetil)piridina-2-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2 is used as an intermediate in pharmaceuticals and also finds use in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-(hidroximetil)piridina-2 de metilo se utiliza como intermedio en los productos farmacéuticos y también se emplea en la investigación química.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate |
| Punto de fusión | 74°C to 76°C |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.16 |
| Porcentaje de pureza | 95% |