Learn More
4-(Hidroximetil)piridina-2-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428185 1 g 1 g
15448185 250 mg 250 miligramos
15438185 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428185 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32731.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 317335-15-2 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2 is used as an intermediate in pharmaceuticals and also finds use in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(hidroximetil)piridina-2 de metilo se utiliza como intermedio en los productos farmacéuticos y también se emplea en la investigación química.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317335-15-2
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD09834350
Clave InChI WEIFQBALQLWZFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-hydroxymethyl picolinate, methyl 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylate, methyl 4-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylate, 4-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 2-pyridinecarboxylicacid,4-hydroxymethyl-,methylester 9ci, 2-methoxycarbonylpyridine-4-methanol, 4-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl, 4-hydroxymethylpyridin-2-carboxylic acid methyl ester, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 23093785
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)piridina-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=NC=CC(=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 95%